Learn More
Helios Italquartz Crogioli in vetro Helios Italquartz™
Codice prodotto. 11725694
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
20 ml
25 ml
30 mL
30 ml
50 mL
50 ml
75 ml
130 ml
190 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
43mm
50mm
67mm
80 mm
80 mm
Colore:
Translucent
Transparent
Descrizione:
Short form
Tall form
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Colore Descrizione Dimensione della confezione
11725694 50 mL 50mm Transparent Tall form Pezzo
11734906 130 ml 80 mm Translucent Short form Pezzo
11794056 130 ml 80 mm Transparent Short form Pezzo
11704066 190 ml 80 mm Transparent Tall form Pezzo
11705773 15 ml 80 mm Translucent Short form Pezzo
11755045 20 ml 80 mm Transparent Tall form Pezzo
11724886 25 ml 80 mm Translucent Short form Pezzo
11705694 30 ml 80 mm Translucent Tall form Pezzo
11784096 50 ml 80 mm Translucent Short form Pezzo
11774096 75 ml 80 mm Transparent Short form Pezzo
11704106 30 mL 43mm Transparent Tall form Pezzo
11735694 50 mL 50mm Translucent Tall form Pezzo
11794096 75 ml 67mm Translucent Short form Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11725694 Fornitore Helios Italquartz N. del fornitore 63P00013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.70€
    52.55€ / pezzi 1
    Risparmia 29.15€
    35% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for storage of samples in the laboratory. Helios Italquartz™ Quartz Crucibles offer good thermal shock resistance up to 1000°C.
  • Chemically inert to acids (except HF)
  • Available in a wide range of volumes
  • Available in transparent or translucent color
  • Available in tall or short form
  • Resistant to corrosion
Specifica
Colore Transparent
Descrizione Tall form
Materiale Quarzo
Temperatura max (sistema metrico) 1000 °C
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 50mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Crogiolo