Learn More
Helios Italquartz Crogioli in vetro Helios Italquartz™
Descrizione
- Chemically inert to acids (except HF)
- Available in a wide range of volumes
- Available in transparent or translucent color
- Available in tall or short form
- Resistant to corrosion
Specifica
Specifica
| Colore | Translucent |
| Descrizione | Short form |
| Materiale | Quarzo |
| Temperatura max (sistema metrico) | 1000 °C |
| Capacità (sistema metrico) | 75 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 67mm |
| Altezza (sistema metrico) | 45mm |
| Product Type | Crogiolo in quarzo |