Learn More
Angelantoni Industrie™ Helios Series Horizontal Laminar Flow
Used to protect the product from dangerous effects due to uncontrolled diffusion of air contaminants during its handling.
11361.57€ - 14481.65€
Specifica
Tipo di filtro | H14 HEPA |
---|---|
Tipo di illuminazione | Fluorescent |
Materiale | Stainless Steel (304L) 2B Finish |
Codice del prodotto | Marca | Include | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11925078
|
Angelantoni Industrie™
ST-00275400000 |
Ventilation system: One fan | Helio 48C |
11361.57€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11935078
|
Angelantoni Industrie™
ST-00277100000 |
Ventilation system: Two fan | Helio 72C |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Sterility of the working area greater than the ISO class 5 EN 14644 1 of particles 0.3mm and 0.5mm
- Horizontal laminar flow speed of 0.40m/sec. ±20%
- Stainless steel worktop AISI 304L 2B finishing
- Tempered glass side walls
- Worktop lighting with two fluorescent lamps
- Fans are of the centrifugal type with IP55 protection
- Air filtration performed with pre-filters to lose high retention capacity and H14 HEPA filters
- Microprocessor control system
- Automatic air speed controller with digital display
- N°3 through holes on each side glass for any installations of faucets
Specifica
H14 HEPA | |
Fluorescent | |
Stainless Steel (304L) 2B Finish |