Learn More
Helipyrone A, TRC
Codice prodotto. 30138029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2.50mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30138029 10 mg 10mg
30134807 50 mg 50mg
30007015 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138029 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH23050010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29902-01-0
Formula molecolare C17 H20 O6
Molecular Weight (g/mol) 320.337
Sinonimo 3,3'-Methylenebis[6-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-2H-pyran-2-one], Helipyrone;
IUPAC Name 6-ethyl-3-[(6-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-2-oxopyran-3-yl)methyl]-4-hydroxy-5-methylpyran-2-one
SMILES CCC1=C(C)C(=C(CC2=C(O)C(=C(CC)OC2=O)C)C(=O)O1)O
Specifica
Materiale o nome chimico Helipyrone A
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H20O6/c1-5-12-8(3)14(18)10(16(20)22-12)7-11-15(19)9(4)13(6-2)23-17(11)21/h18-19H,5-7H2,1-4H3
Peso formulazione 320.126