Learn More
Aalborg™ Helium Direct Flow Tube
Codice prodotto. 11798258
Cambia vista
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
100 mL/min.
5 L/min.
500 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Velocità di flusso dell'aria unitSize
11798258 500 mL/min. Pezzo
11842460 100 mL/min. Pezzo
11718268 5 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11798258 Fornitore Aalborg™ N. del fornitore FT06207CAVN
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aalborg™ Helium Direct Flow Tube completes a flowmeter, which is used in fluid systems to indicate the rate of flow of the fluid.
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Specifica
Tipo Helium Direct Flow Tube
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Velocità di flusso dell'aria 500 mL/min.