Learn More
Eppendorf™ Helix Chambers
Codice prodotto. 12836532 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Helix Fusion Chambers
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12836532 Helix Fusion Chambers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12836532 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4308017007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Extremely high transformation rates due to innovative electronics and buffers
  • Extremely high transformation rates due to innovative electronics and buffers
  • Integrated cuvette chamber
  • Easy to use
  • Compact design
  • Universal electroporator for eukaryotic, yeast and bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Helix Fusion Chamber Stand
Da utilizzare con (apparecchiatura) Helix Fusion Chambers
Capacità 10
Quantità 1 Each