Learn More
BRAND™ Hellendahl Extended Staining Trough
Codice prodotto. 10232001 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio vetrini:
16
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio vetrini Dimensione della confezione
10232001 16 pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10232001 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 474400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    66.67€ / pezzi 4
    Risparmia 36.33€
    35% Sconto
In stock
PMP, transparent, for 16 slides
  • For 16 slides
    • 76 x 26 mm
    • 8 pairs back-to-back
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Materiale PMP
Tipo Hellendahl Extended Staining Trough
Conteggio vetrini 16