Learn More
Hellma™ Hellmanex III Concentrated Liquid Cleaning Solution
Codice prodotto. 12701725
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12701725 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12701725 Fornitore Hellma™ N. del fornitore 93070114507
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Used for the effective cleaning of glass or silica cells and other sensitive optical components. Hellma™ Hellmanex III Concentrated Liquid Cleaning Solution is an alkaline liquid.
  • Reduces surface tension of water
  • Good wetting action
  • High emulsifying and dispersing capabilities
  • With dosing feeder
Specifica
Product Type Cleaning Solution
Da utilizzare con (applicazione) Optical components
Volume (sistema metrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hellmanex lll
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE