Learn More
CleanSpace™ Technology Helmet Hook Strap Accessory
Codice prodotto. 15960072 Sfoglia Tutto CleanSpace Technology Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PAF-1014, PAF-1106
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15960072 PAF-1014, PAF-1106 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15960072 Fornitore CleanSpace™ Technology N. del fornitore PAF0075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.04€
    45.00€ / pezzi 1
    Risparmia 13.04€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Helmet hook strap accessory is designed for use when wearing the respirator with a safety helmet.
  • Used with the revolutionary CleanSpace™ Respirator: light weight, no hoses or belts
  • Designed for comfort over long periods
  • Allows sweating and breathability
  • Easy to wash and quick drying
  • Designed for long wear in harsh environments
  • Easy and quick replacement
Specifica
Monouso Reusable
Product Type Helmet Hook Strap
Da utilizzare con (applicazione) Welding, Woodworking, Manufacturing, Smelting, Construction, Recycling Plants, Emergency Services, Mining, Agriculture, Processing Plants, Grinding
Da utilizzare con (apparecchiatura) PAF-1014, PAF-1106
Modello PAF-0075
Requisiti di stoccaggio Store at -10°C to +55°C
Dimensioni (L x P x A) 950 x 350 x 600 mm
Peso (sistema metrico) 25 g