Learn More
Hirschmann™ Hematocrit Tubes, NH4-heparinized
Codice prodotto. 30090385
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
18 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 5000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30090385 18 μL pezzi 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30090385 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9100418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00€
    288.50€ / pezzi 5000
    Risparmia 158.50€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Excellent for centrifuging blood in the laboratory. Hirschmann™ Hematocrit Tubes are manufactured from disposable capillary glass.
  • Disposable
  • With ringmark at 60mm
  • NH4-heparinized
  • Color-code green
  • CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Product Type Hematocrit Tube NH4-hep
Capacità (sistema metrico) 18 μL
Diametro (sistema metrico) interno 0.5/0.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) For centrifuging blood samples, Ammonium heparinized
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Certificazione/Conformità CE, IVD 98/79 EC