Learn More
Hirschmann™ Provette per ematocrito, sodio eparinizzate
Codice prodotto. 30090387
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 μL
75 μl
100 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 5000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
30090387 75 μl pezzi 5000
10233391 100 μL pezzi 1000
30090390 100 μL pezzi 5000
10410772 60 μL pezzi 1000
30090388 60 μL pezzi 5000
10199641 75 μl pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 30090387 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9100275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.60€
    147.25€ / pezzi 5000
    Risparmia 12.35€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for centrifuging blood in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Sodium Heparinized Hematocrit Tubes are manufactured from disposable capillary glass.
  • Color-coded red
  • Acc. to DIN EN ISO 12772, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Product Type Provetta ematocrito Na-hep
Capacità (sistema metrico) 75 μl
Diametro (sistema metrico) interno 1.07/1.23 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la centrifugazione di campioni ematici, sodio eparinizzato
Lunghezza (sistema metrico) 75 ±0.5 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC