Learn More
Hirschmann™ Provette per ematocrito, sodio eparinizzate
Codice prodotto. 30090390
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 μL
75 μl
100 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 5000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30090390 100 μL pezzi 5000
10233391 100 μL pezzi 1000
10410772 60 μL pezzi 1000
30090388 60 μL pezzi 5000
10199641 75 μl pezzi 1000
30090387 75 μl pezzi 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 30090390 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9100299
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    257.00€ / pezzi 5000
    Risparmia 48.00€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Excellent for centrifuging blood in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Sodium Heparinized Hematocrit Tubes are manufactured from disposable capillary glass.
  • Color-coded red
  • Acc. to DIN EN ISO 12772, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Product Type Hematocrit Tube Na-hep
Capacità (sistema metrico) 100 μL
Da utilizzare con (applicazione) For centrifuging blood samples, Sodium heparinized
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC