Learn More
Hirschmann™ Provette per ematocrito
Codice prodotto. 30090386
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 μl
75 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 5000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
30090386 60 μl pezzi 5000
10146260 60 μl pezzi 1000
30090389 75 μl pezzi 5000
10604162 75 μl pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30090386 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9100160
Excellent for centrifuging blood in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Hematocrit Tubes are manufactured from disposable capillary glass.
  • Not heparinized
  • Color-coded blue
  • Acc. to DIN EN ISO 12772, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Product Type Capillare per ematocrito
Capacità (sistema metrico) 60 μl
Diametro (sistema metrico) interno 0.9/1.0 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la centrifugazione di campioni ematici, non eparinizzati
Lunghezza (sistema metrico) 75 ±0.5 mm
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC