Learn More
MedChemExpress Hematoxylin
Codice prodotto. 16452499
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16452499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16452499 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0116
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
MedChemExpress Hematoxylin (Natural Black 1), a naturally occurring flavonoid compound derived from the logwood tree, Haematoxylon campechianum.
Hematoxylin is a nuclear stain in histology and is also a potent Aβ42 fibrillogenesis inhibitor with an IC50 of 1.6 μM.
Specifica
Quantità 1 g
Requisiti di stoccaggio Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (165.41 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 6.67 mg/mL (22.07 mM; Need ultrasonic)
Shipping Condition Room temperature
CAS 517-28-2
Peso molecolare 302.28 g/mol
Sinonimo Natural Black 1 ∣ Haematoxylin
Bersaglio NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite