Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hematoxylin, 85%, pure, certified
Codice prodotto. 10548512 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10548512 25 g Glass Bottle 25g
10239600 100 g Glass Bottle 100g
11966921 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10548512 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 411160250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 517-28-2
Formula molecolare C16H14O6
Molecular Weight (g/mol) 302.28
Numero MDL MFCD00078111
InChI Key WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Sinonimo Natural Black 1, C.I. 75290
PubChem CID 45029742
IUPAC Name (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Specifica
Materiale o nome chimico Hematoxylin
Punto di fusione 100.0°C to 120.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 10% (105°C) max.
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 85%
UV_Vis 88% (on dry substance) min.
Colore Beige to Brown
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble; soluble in hot water;. Other solubilities: soluble in hot alcohol, glycerol, borax, alkali hy, droxides (aq. solution purple red; becomes blue vi, olett during storage at air).
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 302.27
Percent Purity 85%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hematoxylin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin