Descrizione
Indicator
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hematoxylin |
| Intervallo percentuale saggio | 85% |
| Indice di Merck | 15, 4672 |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Peso formulazione | 302.27 |
| Perdita all'essiccatura | 10 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs) |
| Grado | Pure |
| Imballaggio | Glass bottle |
| UV_Vis | 80 % min. |
| Colore | Beige to Brown |
| Vedi altri risultati |