Learn More
Hematoxylin hydrate, 80% (dry wt.), water <8%
Codice prodotto. 15462917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15462917 25 g 25g
15452917 5 g 5g
15472917 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15462917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047223.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
Hematoxylin and eosin together make up Hematoxylin and eosin stain, one of the most commonly used stains in histology. Metal-haematein complexes are used to stain cell nuclei prior to examination under a microscope. Structures that stain with iron- or aluminum-haematein are often called basophilic, even though the mechanism of the staining is different from that of staining with basic dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 517-28-2
Formula molecolare C16H14O6
Molecular Weight (g/mol) 302.28
Numero MDL MFCD00078111
InChI Key WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Sinonimo hematoxylin, hydroxybrasilin
PubChem CID 45029742
IUPAC Name (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Specifica
Materiale o nome chimico Hematoxylin hydrate
Nota nome Water <8%
Punto di fusione ∼200°C (decomposition)
Colore Brown to Cream
Note percentuale saggio (dry weight)
Quantità 25 g
Beilstein 91399
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,4637
Informazioni di solubilità Soluble in 95% ethanol(1mg/mL).
Peso formulazione 302.29 (Anhydrous)
Percent Purity 80%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hematoxylin hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin hydrate