Learn More
Hematoxylin hydrate, 96% (dry wt.), water ca 6%
Codice prodotto. 11409643
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11409643 25 g 25g
11499633 5 g 5g
11419643 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11409643 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12431.14
Curiosity Goes Beyond
Usa il codice promozionale 27966
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 517-28-2 | C{1}{6}H{1}{4}O{6}^.xH{2}O
Extracted from the bark of the logwood tree
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Extracted from the bark of the logwood tree
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-28-2
Formula molecolare C{1}{6}H{1}{4}O{6}^.xH{2}O
Sinonimo C.I. 75290;Natural Black 1
Spezifikation
Punto di fusione ca 200°C (decomposition)
Quantità 25 g
Percent Purity 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hematoxylin hydrate, water ca 6%
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin hydrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.