Learn More
Hematoxylin (Technical Grade), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Haematoxylin |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 302.079 |