Learn More
Hematoxylin Trihydrate, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10072594
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10072594 100 g Amber Glass 100g
10012694 5 g Amber Glass 5g
10451905 25 g Amber Glass 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10072594 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2523100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Hematoxylin Trihydrate is used mainly as a stain in microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 517-28-2
Formula molecolare C16H14O6
Molecular Weight (g/mol) 302.28
Numero MDL MFCD00078111
InChI Key WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Sinonimo Natural Black I
PubChem CID 45029742
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Specifica
Materiale o nome chimico Hematoxylin Trihydrate
Punto di fusione 100°C
Indice di Merck 15, 4672
Identificazione Pass Test
IUPAC Name (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol
Lambda max 290 to 292nm
Peso formulazione 356.4
Perdita all'essiccatura Report %
Imballaggio Amber Glass
Colore Amber
Quantità 100 g
Forma fisica Powder