missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hematoxylin Trihydrate, Fisher BioReagents

Codice prodotto. 10451905
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10451905

Marca: Fisher BioReagents BP252325

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hematoxylin Trihydrate is used mainly as a stain in microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 517-28-2
Formula molecolare C16H14O6
Molecular Weight (g/mol) 302.28
Numero MDL MFCD00078111
InChI Key WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Sinonimo Natural Black I
PubChem CID 45029742
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3

Specifica

Materiale o nome chimico Hematoxylin Trihydrate
Punto di fusione 100°C
Indice di Merck 15, 4672
Identificazione Pass Test
IUPAC Name (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol
Lambda max 290 to 292nm
Peso formulazione 356.4
Perdita all'essiccatura Report %
Imballaggio Amber Glass
Colore Amber
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato