Learn More
Hemin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481809
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481809 1 g 1g
16480228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16481809 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19424
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress Hemin is an iron-containing porphyrin. Hemin is an Heme oxygenase (HO)-1 inducer.
Hemin is an iron-containing porphyrin. Hemin is an Heme oxygenase (HO)-1 inducer.
Specifica
Materiale o nome chimico Hemin
CAS 16009-13-5
Colore Black
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H32ClFeN4O4
Quantità 1 g
Sinonimo Hemin chloride
Informazioni di solubilità DMSO : 17.33 mg/mL (26.58 mM; Need ultrasonic) ∣NH4OH : 2.5 mg/mL (3.83 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with H2O) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.15 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;adjust pH to 12 with NaOH;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES [Cl-][Fe+3]123[N-]4C5=C(CCC([O-])=O)C(C)=C4C=C(C(C=C)=C6C)[N]1=C6C=C(C(C=C)=C7C)[N-]2C7=CC(C(C)=C8CCC([O-])=O)=[N]3C8=C5.[H+].[H+]
Molecular Weight (g/mol) 651.94
Peso formulazione 651.94
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only