Learn More
Velp Scientifica™ Hemispheric Bowl for 500 mL Flask
Codice prodotto. 15815211 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15815211 Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15815211 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.03€
    196.00€ / pezzi 1
    Risparmia 15.03€
    7% Sconto
In stock
For Use With: AREX-6 Hotplate Stirrers
  • Holds various sizes of flasks
  • For use with 135 mm plate hotplates
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Descrizione Fits on 135 mm plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6
Tipo Bowl