Descrizione
For Use With: AREX-6 Hotplate Stirrers
- Holds various sizes of flasks
- For use with 135 mm plate hotplates
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Descrizione | Fits on 135 mm plate |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6 |
| Tipo | Bowl |