Learn More
Velp Scientifica™ Hemispheric Bowl for 1000 mL Flask
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Holds various sizes of flasks
- For use with 135 mm plate hotplates
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Descrizione | Fits on 135 mm plate |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6 |
| Tipo | Bowl |