Learn More
Heneicosane, TRC
Codice prodotto. 30405108
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
10 g
Dimensione della confezione:
10g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405108 10 g 10g
30393463 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30405108 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH24550010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Heneicosane
CAS 629-94-7
Formula molecolare C21 H44
Quantità 10 g
Sinonimo Heneicosane (6CI, 8CI, 9CI, ACI), n-Heneicosane
InChI Formula InChI=1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC Name henicosane
Molecular Weight (g/mol) 296.574
Peso formulazione 296.344