Learn More
Heneicosanoic acid, 99%
Codice prodotto. 10461631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10461631 5 g Bottiglia in vetro 5g
10424195 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10266830 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10461631 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204690050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2363-71-5 | C21H42O2 | 326.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2363-71-5
Formula molecolare C21H42O2
Molecular Weight (g/mol) 326.55
Numero MDL MFCD00002805
InChI Key CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heneicosanoic acid, n-heneicosanoic acid, heneicosylic acid, henicosanoate, heneicosanate, heneicosanoate, n-heneicosanoate, heneicosanoicacid, heneicosanic acid, n-heneicosylic acid
PubChem CID 16898
ChEBI CHEBI:39248
IUPAC Name henicosanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Heneicosanoic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 74.0°C to 76.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 170.0°C (0.1 mbar)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)19CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 02, I, 179
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether, hot acetone and hot hydrocarbons
Peso formulazione 326.55
Percent Purity 99%
Forma fisica Shiny Fluffy Crystalline Powder