Learn More
Syngene™ HEPA Filter
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16467260 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di filtro:
HEPA
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di filtro unitSize
16467260 HEPA Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16467260 Fornitore Syngene™ N. del fornitore SYN49FHEPA18
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
HEPA filter for use with Combination PCR Workstation.
  • Spare HEPA filter
Specifica
Efficienza 99.997% Efficient at 0.3mu;
Tipo di filtro HEPA