Learn More
Thermo Scientific™ Filtri HEPA e kit di pulizia di ricambio
Codice prodotto. 10034162 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
HEPA Filter
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
10034162 HEPA Filter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10034162 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 760175
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Prestazioni misurabili della qualità dell'aria di classe 100 garantite con i kit di pulizia e di filtri HEPA di ricambio Thermo Scientific™.
Prestazioni misurabili della qualità dell'aria di classe 100 garantite con i kit di pulizia e i filtri HEPA di ricambio Thermo Scientific™.
Filtri HEPA
  • 99.97% di filtrazione a 0.3 μm
  • Compatibile con tutti gli incubatori Thermo Scientific™ Forma™ serie II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ e Forma™ serie 310 (con l'opzione per sistema di filtrazione HEPA)
  • Filtro camera principale disponibile sia singolarmente che confezionato in gruppo con gli altri filtri in linea della camera
Kit di decontaminazione
  • Costituito da filtri per camere e guarnizioni difficili da pulire (a eccezione dello sportello) e tubi
  • Riduce i tempi di inattività e la manodopera impiegata per la decontaminazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Filtro HEPA di ricambio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Incubatori serie 3110, serie 310 (con opzione HEPA), serie Steri-Cycle
Lighting LED
Tipo HEPA Filter