Learn More
Memmert™ HEPA14-Filter For Chamber
HEPA Filter sterile, individually packed, with fixing unit
183.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17109954
|
Memmert™
ICO150B49800 |
ICO150 |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17149984
|
Memmert™
ICO240B49800 |
ICO240 |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17170015
|
Memmert™
ICO50B49800 |
ICO50 |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17179914
|
Memmert™
ICO105B49800 |
ICO105 |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Includes fixing unit
- According to EN 1822
- Packed in sterile condition