missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP BIOMEDICALS Heparin Ammonium Salt

Codice prodotto. 30928575 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30928575 1 g
30928580 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30928575 Fornitore MP BIOMEDICALS N. del fornitore 0219411091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    241.50€ / 1g
    Risparmia 12.50€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Heparin is a polymer classified as a mucopolysaccharide or glycosoaminoglycan, biosynthesized in mast cells of mammalian tissues.

  • Enhances anticoagulant activity by binding to antithrombin III, accelerating the inhibition of coagulation proteases such as factor Xa and thrombin.
  • Widely used in research and manufacturing applications to study blood coagulation and anticoagulation mechanisms.
  • Supplied for laboratory and industrial use only; not intended for direct human use.
  • Derived from mammalian tissues and carefully processed to preserve biological activity for experimental applications.

Specifica

Quantità 1 g
Forma fisica Powder
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.