Learn More
Heparin, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 11301146
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Imballaggio:
Poly Vial
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11301146 250 mg Poly Vial 250mg
10001413 10 mg Poly Vial 10mg
10429693 50 mg Poly Vial 50mg
10639163 100 mg Poly Vial 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11301146 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2524250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Heparin is used as an anticoagulant in biochemical research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9041-08-1
Numero MDL MFCD00081689
Specifica
Materiale o nome chimico Heparin
Nota nome From Porcine Intestinal Mucosa
Colore White
pH 5.0 to 7.5
Perdita all'essiccatura ≤5.0%
Imballaggio Poly Vial
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 4688
Peso formulazione ≈5000
Pressione del vapore Negligible
Forma fisica Powder or Solid