Learn More
Heparin, Fisher BioReagents
Catalog Number p-26362
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Imballaggio:
Poly Vial
9041-08-1
MFCD00081689
9041-08-1
MFCD00081689
Heparin is used as an anticoagulant in biochemical research.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Heparin
Nota nome From Porcine Intestinal Mucosa
Colore White
pH 5.0 to 7.5
Perdita all'essiccatura ≤5.0%
Imballaggio Poly Vial
Quantità 10 mg
Indice di Merck 15, 4688
Peso formulazione ≈5000
Pressione del vapore Negligible
Forma fisica Powder or Solid