Learn More
Heparin, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11470672 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470672 250 mg 250mg
11440672 10 mg 10mg
11450672 50 mg 50mg
11460672 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11470672 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219411483
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    259.35€ / 250mg
    Risparmia 13.65€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Heparin is typically used as an anticoagulant, it binds to antithrombin III, a naturally occurring plasma protease inhibitor, accelerating the rate at which antithrombin III inhibits coagulation proteases (factor Xa and thrombin)
Identificatori chimici
CAS 9041-08-1
Numero MDL MFCD00081689
Sinonimo Heparinic acid
Specifica
Materiale o nome chimico Heparin
Nota nome Sodium Salt from Porcine
Colore Colorless or White
Quantità 250 mg
Peso formulazione ≈3000
Forma fisica Powder or Solution