Learn More
Cytiva Terreno per cromatografia per affinità Heparin Sepharose™ 6 Fast Flow
Codice prodotto. 10526730 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 ml
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10526730 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10526730 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17099801
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Per separazioni di biomolecole con un'affinità per eparina, inclusi antitrombina III, fattori di coagulazione e altre proteine del plasma. I terreni per cromatografia di affinità Cytiva Life Sciences™ Heparin Sepharose™ 6 Fast Flow sono rapidi, affidabili e particolarmente adatti per processi di purificazione.
  • Composto da biglie di agarosio reticolato al 6% modificate con eparina sodica
  • L'immobilizzazione viene eseguita con un accoppiamento orientato e stabile a livello chimico, che fornisce un'elevata capacità legante
  • Capacità legante potenziata per l'antitrombina III, dovuta all'accoppiamento orientato del ligando
  • Disponibile in un'ampia gamma di diverse misure in confezioni in stock e pratici formati preimpaccati, per facilitare la scalabilità e lo sviluppo del processo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 50 ml
Stabilità Stabile in buffer acquosi di uso comune: NaOH 0.1M, acetato di sodio 0.05M, urea 8M, cloridrato di guanidina 6M, detergenti non ionici, glicerolo 10%
Da utilizzare con (applicazione) Per separazioni rapide e affidabili di biomolecole con un'affinità per eparina, inclusi antitrombina III, fattori di coagulazione e altre proteine del plasma, particolarmente idonee per i processi di purificazione
Requisiti di stoccaggio Da 4 a 30 °C
Product Type Heparin Sepharose 6 Fast Flow
Portata Da 250 a 400 cm/ora
Dimensione particelle Da 45 a 165 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 9.84 in.
Altezza letto (sistema metrico) 25 cm
Pressione max 100 kPa
Matrix Agarosio reticolato 6%
Intervallo di pH Da 4 a 12
Tampone di conservazione 20% etanolo, 0.05 M acetato di sodio
Tipo di legante Eparina porcina
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Heparin Sepharose 6 Fast Flow, 50 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol