Learn More
Heparin sodium salt, MedChemExpress
Descrizione
Heparin sodium salt (Sodium heparin) is an anticoagulant which binds reversibly to antithrombin III (ATIII) and greatly accelerates the rate at which ATIII inactivates coagulation enzymes thrombin factor IIa and factor Xa. Heparin sodium salt significantly inhibits exosome-cell interactions.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Heparin sodium salt |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 9041-08-1 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | (C14H25NO20S3)n.xNa |
| Sinonimo | Sodium heparin Sodium heparinate |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 150 mg/mL |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O[C@H]2[C@H](OS(O)(=O)=O)[C@@H](O)[C@H](OC)[C@H](C(O)=O)O2)[C@@H](COS(O)(=O)=O)O[C@H](OC)[C@@H]1NS(O)(=O)=O.[n].[.xNa] |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only