Learn More
Heparin, Sodium Salt from Porcine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11438282 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11438282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11438282 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219411491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    371.70€ / 1g
    Risparmia 19.30€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Heparin is a polymer classified as a mucopolysaccharide or a glycosoaminoglycan. It is biosynthesized and stored in mast cells of various mammalian tissues.
Product is made up of repeated disaccharide units consisting of 1,4-linked L-iduronic acid and D-glucosamine. The iduronic acid residues are O-sulfated at position 2, and the glucosamine residues are N-sulfated and O-sulfated at position 6. The repeated block can be interrupted or extended by residues of beta-D-glucuronic acid and 6-O-sulfated N-acetyl-alpha-D-glucosamine.
  • The amount of heparin needed to prevent coagulation in whole blood is between 20 units and 50 units per ml of whole blood
Specifica
CAS 9041-08-1
Numero MDL MFCD00081689
Quantità 1 g
Sinonimo Heparinic acid
Peso formulazione about 3,000g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Heparin Sodium Salt, Porcine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.