Learn More
R&D Systems™ Heparin sodium salt
Descrizione
Minimum activity: > 150 I.U./mg. Glycosaminoglycan that behaves as an anticoagulant. Binds with high affinity to antithrombin III (AT-III).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Heparin sodium salt |
| CAS | 9041-08-1 |
| Quantità | 100 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Purezza | >98% |