Learn More
Karl Hecht™ Heparinised Micro Hematocrit Capillaries
Codice prodotto. 10460742
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Pieces/Tube; 10 Tubes/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10460742 100 Pieces/Tube; 10 Tubes/Box pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10460742 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 40565010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
A fire-polished hematocrit capillary with sodium heparin.
  • Disposable
  • With mark at 60mm
  • With red color code
  • Fire-polished at color-coded end
  • Total capacity of approx. 18μL
  • Capacity up to mark approx. 14μL
  • With CE marking
  • 100 pieces/tube; 10 tubes/box
Specifica
Capacità (sistema metrico) 18 μL, 14 μL to mark
Diametro (sistema metrico) interno 0.55 mm
Quantità 100 Pieces/Tube; 10 Tubes/Box
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Certificazione/Conformità CE