Learn More
HEPES Hemisodium Salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11462722 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11462722 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11462722 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215245180
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Identificatori chimici
CAS 103404-87-1
Formula molecolare C8H17N2NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 260.28
Numero MDL MFCD00036463
InChI Key RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo hepes sodium salt, hepes hemisodium salt, sodium 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonate, unii-z9fto91o8a, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-, monosodium salt, z9fto91o8a, sodium 4-2-hydroxyethyl piperazin-1-ylethanesulphonate, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid sodium salt, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC Name sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico HEPES Hemisodium Salt
Colore White
Intervallo percentuale saggio 1.005
Quantità 100 g
Peso formulazione 249.3
Forma fisica Powder