Learn More
Hepsulfam, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470676
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
20mg
5mg
Codice prodotto. 16470676
Marca: Medchem Express HYU00095
MedChemExpress Hepsulfam (NCI 329680; ZINC01574758) is a anticancer agent that shows excellent antileukemic activity with an median IC50 of 0.91 μg/mL in a panel of different tumors.
Hepsulfam (NCI 329680
Specifica
Materiale o nome chimico Hepsulfam
CAS 96892-57-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H18N2O6S2
Quantità 20 mg
Sinonimo NCI 329680 ZINC01574758
SMILES O=S(OCCCCCCCOS(=O)(N)=O)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 290.36
Peso formulazione 290.36
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.