Learn More
Hepsulfam, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200100624
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
20mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16470676 20 mg 20mg
16470159 10 mg 10mg
16442358 5 mg 5mg
16413149 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16470676 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYU00095
MedChemExpress Hepsulfam (NCI 329680; ZINC01574758) is a anticancer agent that shows excellent antileukemic activity with an median IC50 of 0.91 μg/mL in a panel of different tumors.
Hepsulfam (NCI 329680
Specifica
Materiale o nome chimico Hepsulfam
CAS 96892-57-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H18N2O6S2
Quantità 20 mg
Sinonimo NCI 329680 ZINC01574758
SMILES O=S(OCCCCCCCOS(=O)(N)=O)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 290.36
Peso formulazione 290.36
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only