Learn More
Heptadecane, TRC
Codice prodotto. 30007339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007339 25 g 25g
30006414 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 30007339 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH26870525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-78-7
Formula molecolare C17 H36
Molecular Weight (g/mol) 240.47
Sinonimo Heptadecane, NSC 172782, TS 7, n-Heptadecane
IUPAC Name heptadecane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Heptadecane
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Peso formulazione 240.2817