Learn More
Heptadecanoic acid, 98%
Codice prodotto. 10441183 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10441183 25 g Bottiglia in vetro 25g
10279653 1 g Bottiglia in vetro 1g
10021781 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10441183 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 329740250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 506-12-7 | C17H34O2 | 270.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-12-7
Formula molecolare C17H34O2
Molecular Weight (g/mol) 270.44
Numero MDL MFCD00002751
InChI Key KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
PubChem CID 10465
ChEBI CHEBI:32365
IUPAC Name heptadecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Heptadecanoic acid
Nota nome 95%
Punto di fusione 59°C to 61°C
Colore White
Punti di ebollizione 364°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)15CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 02, 376
Indice di Merck 15, 5816
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Peso formulazione 270.44
Percent Purity 98%
Forma fisica Shiny Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Heptadecanoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.