Learn More
Heptadecanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 17999074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17999074 5 g 5g
17969634 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17999074 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH2810305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-12-7
Formula molecolare C17 H34 O2
Molecular Weight (g/mol) 270.45
Sinonimo Heptadecanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Margaric acid, Margarinic acid, n-Heptadecanoic acid, n-Heptadecoic acid, n-Heptadecylic acid, NSC 3743
IUPAC Name heptadecanoic acid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Margaric Acid
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)
Peso formulazione 270.2559