Learn More
Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11337576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11337576 100 g 100g
11327576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337576 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11128.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 335-44-4
Formula molecolare C4Cl3F7
Molecular Weight (g/mol) 287.383
Numero MDL MFCD00018065
InChI Key ZPGMWBFCBUKITA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane, 2,2,3-trichloroheptafluorobutane, heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane, butane, 2,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro, acmc-20aks6, 2,3-trichloroheptafluorobutane, butane,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 78977
IUPAC Name 2,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobutane
SMILES C(C(C(F)(F)F)(Cl)Cl)(C(F)(F)F)(F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane
Punto di fusione 4°C
Densità 1.748
Punti di ebollizione 97°C to 98°C
Formula lineare CF3CCl2CFClCF3
Indice di rifrazione 1.353
Quantità 100 g
Beilstein 1777522
Peso formulazione 287.39
Percent Purity 98%