Learn More
Heptafluorobutyric acid, 99%
Codice prodotto. 10639263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10639263 500 g Bottiglia in vetro 500g
10771831 25 g Bottiglia in vetro 25g
10772021 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10639263 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 172805000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 375-22-4
Formula molecolare C4HF7O2
Molecular Weight (g/mol) 214.04
Numero MDL MFCD00004171
InChI Key YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic acid
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico Heptafluorobutyric acid
Punto di fusione -17.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6400g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C (755.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3CF2CF2CO2H
Indice di rifrazione 1.3
Quantità 500 g
Gravità specifica 1.64
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride, miscible with acetone, ether and petroleum ether, insoluble in carbon disulfide and mineral oil
Peso formulazione 214.04
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Heptafluorobutyric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptafluorobutyric acid