Learn More
Heptafluorobutyric Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Perfluorobutanoic acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13) |
| Peso formulazione | 213.9865 |
| Percent Purity | >95% |