Learn More
Heptafluorobutyric anhydride, 98%
Codice prodotto. 10522961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522961 25 g Bottiglia in vetro 25g
10144090 5 g Bottiglia in vetro 5g
10309143 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10522961 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169260250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    175.00€ / 25g
    Risparmia 15.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 336-59-4 | C8F14O3 | 410.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 336-59-4
Formula molecolare C8F14O3
Molecular Weight (g/mol) 410.06
Numero MDL MFCD00000432
InChI Key UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
PubChem CID 67643
ChEBI CHEBI:39424
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Materiale o nome chimico Heptafluorobutyric anhydride
Punto di fusione -43°C
Densità 1.6500g/mL
Punti di ebollizione 108°C to 111°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CF3CF2CF2CO)2O
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.65
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water forming heptafluorobutyric acid
Peso formulazione 410.05
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptafluorobutyric anhydride
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Faresætning
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.