Learn More
Heptafluorobutyric anhydride, 98%
Codice prodotto. 11499622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499622 100 g 100g
11479622 5 g 5g
11489622 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499622 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10744.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 336-59-4 | C8F14O3 | 410.06 g/mol
Heptafluorobutyric anhydride is used as a derivatization reagent for gas chromatography - mass mass spectrometry analysis of the stereoisomer content of synthetic peptides. It is a GC derivatizing agent used to prepare volatile derivatives of amino acids and other biologically active compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Heptafluorobutyric anhydride is used as a derivatization reagent for gas chromatography - mass mass spectrometry analysis of the stereoisomer content of synthetic peptides. It is a GC derivatizing agent used to prepare volatile derivatives of amino acids and other biologically active compounds.
Solubility
Miscible with halogenated solvents. Immiscible with polar solvents.
Notes
Incompatible with moist air, water, strong oxidizing agents, strong acids and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 336-59-4
Formula molecolare C8F14O3
Molecular Weight (g/mol) 410.06
Numero MDL MFCD00000432
InChI Key UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
PubChem CID 67643
ChEBI CHEBI:39424
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Heptafluorobutyric anhydride
Punto di fusione -43°C
Densità 1.662
Punti di ebollizione 108°C to 110°C
Odore Stench
Formula lineare (CF3CF2CF2CO)2O
Indice di rifrazione 1.287
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with halogenated solvents. Immiscible with polar solvents.
Peso formulazione 410.06
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Heptafluorobutyric anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptafluorobutyric anhydride